4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29581-1G OR29581-5G
APOSOR29581-1GEA 0 EUR
APOSOR29581-1G APOSOR29581-5G
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formula: C₅H₉N₃OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068125
Núm. CAS: 53065-47-7