2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR29596-1G OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA 137 EUR
APOSOR29596-1G APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052669
Núm. CAS: 62538-21-0