Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Pto. de fusión: 27…31 °C
Pto. de inflamación: 109,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085080
Núm. CAS: 3209-72-1