3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29615-250MG OR29615-1G
APOSOR29615-250MGEA 58 EUR
APOSOR29615-250MG APOSOR29615-1G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Formula: C₈H₁₄N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00619318
Núm. CAS: 262292-02-4