(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR29617-10G
OR29617-1G
OR29617-5G
APOSOR29617-10GEA
173
EUR
APOSOR29617-10G
APOSOR29617-1G
APOSOR29617-5G
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formula:
C₈H₅Cl₂NO MW: 202,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052707 Núm. CAS: 103140-12-1 |