(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR29620-10G OR29620-5G
APOSOR29620-10GEA 68.3 EUR
APOSOR29620-10G APOSOR29620-5G
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017528
Núm. CAS: 22446-12-4