1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29643-25G OR29643-5G
APOSOR29643-25GEA 0 EUR
APOSOR29643-25G APOSOR29643-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 142…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156147
Núm. CAS: 50920-65-5