4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G
APOSOR29650-1GEA 203 EUR
APOSOR29650-1G
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₅H₆ClNS
MW: 147,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051642
Núm. CAS: 39238-07-8