ω-Bromo-4-cianoacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-cianofenil)etan-1-ona, α-Bromo-4-cianoacetofenona, 2-Bromo-4'-cianoacetofenona, Bromometil-p-cianofenilcetona
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 328 EUR
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cianoacetofenona 95%
ω-Bromo-4-cianoacetofenona
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052931
Núm. CAS: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II