2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylthiazole-4-carboxamide
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 58 EUR
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂OS
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00221183
Núm. CAS: 31825-95-3