4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024254
Núm. CAS: 22996-21-0