4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29671-1G OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA 109 EUR
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173776
Núm. CAS: 175276-99-0