3-Iodobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 0 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClIN
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012857
Núm. CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5