Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 778 EUR
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085130
Núm. CAS: 175277-12-0