2,4-Diclorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 134 EUR
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
2,4-Diclorobenzoato de metilo
2,4-Diclorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 239 °C
Densidad: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085117
Núm. CAS: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1