Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR29703-1G OR29703-5G
APOSOR29703-1GEA 125 EUR
APOSOR29703-1G APOSOR29703-5G
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068117
Núm. CAS: 175277-20-0