4-Chloro-2-methylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2971-1G OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA 66.7 EUR
APOSOR2971-1G APOSOR2971-5G
4-Chloro-2-methylbenzylamine
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047932
Núm. CAS: 27917-11-9
UN: 3259
ADR: 8,III