Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 79.9 EUR
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173918
Núm. CAS: 86129-63-7