5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR29729-1G
OR29729-1MG
OR29729-250MG
OR29729-500MG
OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA
261
EUR
APOSOR29729-1G
APOSOR29729-1MG
APOSOR29729-250MG
APOSOR29729-500MG
APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Formula:
C₅H₆N₂OS Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173804 Núm. CAS: 77358-26-0 |