(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 204 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145246
Núm. CAS: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III