6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2974-1G OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA 105 EUR
APOSOR2974-1G APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658328
Núm. CAS: 59772-58-6