6-Cloronicotinonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropiridina-5-carbonitrilo
OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 114 EUR
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Cloronicotinonitrilo
6-Cloronicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 113…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084941
Núm. CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III