4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Pto. Ebullición: 119…123 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085137
Núm. CAS: 175277-33-5