6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 49.3 EUR
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800587
Núm. CAS: 56434-28-7