1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Acetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 EUR
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201.23 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173901
Núm. CAS: 19212-42-1