6-Cloronicotinato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 60.9 EUR
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
6-Cloronicotinato de etilo 97%
6-Cloronicotinato de etilo
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. Ebullición: 86…87 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082739
Núm. CAS: 49608-01-7