(±)-Ácido hidratropico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 94.4 EUR
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
(±)-Ácido hidratropico 97%
(±)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 260…266 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002650
Núm. CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0