2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
OR29760-1G
APOSOR29760-1GEA 50.9 EUR
APOSOR29760-1G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 121…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018907
Núm. CAS: 22303-36-2