1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Acetyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204160
Núm. CAS: 175277-40-4