Ethyl-2-chloroisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2977-100G OR2977-25G OR2977-5G
APOSOR2977-100GEA 0 EUR
APOSOR2977-100G APOSOR2977-25G APOSOR2977-5G
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. Ebullición: 130…132 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114259
Núm. CAS: 54453-93-9