2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 50.9 EUR
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186.64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173806
Núm. CAS: 67386-38-3