Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08694876
Núm. CAS: 65202-50-8