6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClN₂OS
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00139155
Núm. CAS: 23576-84-3