4-(4-Iodophenyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2980-1G OR2980-5G
APOSOR2980-1GEA 0 EUR
APOSOR2980-1G APOSOR2980-5G
4-(4-Iodophenyl)morpholine
4-(4-Iodophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂INO
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04974040
Núm. CAS: 87350-77-4