Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR29807-1G
OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA
24.8
EUR
APOSOR29807-1G
APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206.03 g/mol Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044409 Núm. CAS: 42521-09-5 EINECS: 255-868-5 |