6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 264 EUR
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formula: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114709
Núm. CAS: 175277-57-3