5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
OR29816-100G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR
APOSOR29816-100G
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina 97%
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Pto. de fusión: 246…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023473
Núm. CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0