Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR29819-10G OR29819-1G OR29819-5G
APOSOR29819-10GEA 346 EUR
APOSOR29819-10G APOSOR29819-1G APOSOR29819-5G
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115005
Núm. CAS: 4402-83-9