Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 31.9 EUR
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 115…120 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00122473
Núm. CAS: 615-09-8