4-Clorofenilamidina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorophenylamidine hydrochloride, 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR29823-100G
APOSOR29823-100GEA 207 EUR
APOSOR29823-100G
4-Clorofenilamidina clorhidrato
4-Clorofenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₈Cl₂N₂
MW: 191,06 g/mol
Pto. de fusión: 244…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126401
Núm. CAS: 14401-51-5