4-(4-Clorofenoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 46.4 EUR
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Clorofenoxi)anilina
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043925
Núm. CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5