3-Clorobenzohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorobenzoic hydrazide
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 458 EUR
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Clorobenzohidrazida
3-Clorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014757
Núm. CAS: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5