2-Cloroisonicotinonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropiridina-4-carbonitrilo
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 21.9 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Cloroisonicotinonitrilo
2-Cloroisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174318
Núm. CAS: 33252-30-1