Ácido 3,5-dinitrosalicílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico, Ácido 3,5-dinitro-2-hidroxi-benzoico
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
Ácido 3,5-dinitrosalicílico 97%
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Formula: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007104
Núm. CAS: 609-99-4