5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 406 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₈BrNS
MW: 254.15 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04974049
Núm. CAS: 28771-82-6