2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2986-1G OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2986-1G APOSOR2986-5G
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formula: C₄H₂BrIN₂
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08061602
Núm. CAS: 622392-04-5