Ácido 2-cloroisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 125 EUR
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
Ácido 2-cloroisonicotinico
Ácido 2-cloroisonicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191402
Núm. CAS: 6313-54-8