5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 119 EUR
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₂BrCl₂N₃
Pto. de fusión: 232…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275455
Núm. CAS: 7781-26-2