1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 79.9 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₁Cl₂N₃
MW: 232,11 g/mol
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221400
Núm. CAS: 175277-80-2
UN: 3259
ADR: 8,III