2,5-Dichloronicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 58 EUR
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204159
Núm. CAS: 75291-86-0